Hlavní dokumenty
729051
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Synonyma:
D-Levulose-d7
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D7H5O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
97 atom % D
assay
99% (CP)
form
powder
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
InChI key
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)