Hlavní dokumenty
706388
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodobenzoate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7IO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
46-50 °C
functional group
ester
iodo
SMILES string
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI key
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)