723614
4-(Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyma:
N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl-N-phenylbenzenamine, Diphenyl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-amine
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
powder
mp
93-98 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)N(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H26BNO2/c1-23(2)24(3,4)28-25(27-23)19-15-17-22(18-16-19)26(20-11-7-5-8-12-20)21-13-9-6-10-14-21/h5-18H,1-4H3
InChI key
VKSWIFGDKIEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.