Key Documents
723576
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexyltrifluoroborate
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11BF3K
Molekulová hmotnost:
190.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
187-192 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
InChI key
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c