597988
Cyclopropylboronic acid
Synonyma:
Cyclopropaneboronic acid
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
mp
90-95 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OB(O)C1CC1
InChI
1S/C3H7BO2/c5-4(6)3-1-2-3/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Microwave-assisted copper(II)-catalyzed N-cyclopropylation
- Nickel- and copper-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction of arenes
- Palladacycle-catalyzed Suzuki-cross coupling of aryl halides with cyclopropylboronic acid
- Palladium(0)-catalyzed cyclopropane C-H bond functionalization
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling
- Palladium-catalyzed ligand-directed oxidative functionalization of cyclopropanes
- Palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction
Reagent used in Preparation of
- Diaryl ketones by arylation of arylboronic acids with aromatic aldehydes catalyzed by Cu(OTf)2 and Xantphos
- Aminothiazolylpyrrolidine-based tartrate diamides as TACE inhibitors to treat inflammatory disorders and cancer
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?