Hlavní dokumenty
738476
Sigma-Aldrich
Potassium cyclobutyltrifluoroborate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7BF3K
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
94-100 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)C1CCC1
InChI
1S/C4H7BF3.K/c6-5(7,8)4-2-1-3-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1
InChI key
GZQJPWKFEMYYOO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)