Key Documents
718513
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyma:
2-(4-Bromomethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H18BBrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
297.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
85-89 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c