702927
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenemethanol, [4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
74-80 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8,15H,9H2,1-4H3
InChI key
GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?