Key Documents
714321
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
Ethylene dichloride-13C2
About This Item
Lineární vzorec:
Cl13CH213CH2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
mol wt
100.92 by atom % calculation
bp
83 °C
mp
-35 °C
density
1.281 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
Cl[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)