Hlavní dokumenty
712973
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,3-Diphenylallyl acetate
97%
Synonyma:
trans-3-Acetoxy-1,3-diphenylpropene, Acetic acid trans-1,3-diphenylallyl ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H16O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.31
Beilstein/REAXYS Number:
3610772
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥96.5% (GC)
97%
form
liquid
functional group
ester
phenyl
SMILES string
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
InChI key
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)