708976
Chloroform solution
NMR reference standard, 3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
About This Item
Doporučené produkty
grade
NMR reference standard
form
solution
concentration
3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Features and Benefits
Quantity
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?