Hlavní dokumenty
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butane diisothiocyanate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8N2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
29-33 °C
functional group
amine
isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChI key
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)