Hlavní dokumenty
708798
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromoindole
97%
Synonyma:
5,7-Dibromo-1H-indole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5Br2N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
274.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
67-72 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5Br2N/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI key
JBAQNCIQGHTHGK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)