Hlavní dokumenty
708232
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4F3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
157-162 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)