Merck
A89804
Anthranilamide
≥98%
Synonyma:
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
2-(H2N)C6H4CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-851-2
Beilstein/REAXYS Number:
508509
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98%
form
crystals
mp
111-113 °C (lit.)
fluorescence
λex 330 nm; λem 420 nm(lit.)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescently labels glycans containing a free reducing terminus.
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilamide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>365.0 °F
flash_point_c
> 185 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)