Hlavní dokumenty
707198
Sigma-Aldrich
Sodium dichloroacetate-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
Dichloroacetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Lineární vzorec:
Cl213CH13CO2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
form
powder
mp
198 °C (dec.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)