702242
Sodium pyruvate-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
Pyruvic acid-2-13C,3,3,3-d3 sodium salt
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mol wt
113.96 by atom % calculation
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)