Hlavní dokumenty
701513
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-nitropyridine-2-acetonitrile
97%
Synonyma:
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)acetonitrile
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
117-122 °C
functional group
nitrile
nitro
SMILES string
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)