Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 510,00 Kč 1 882,50 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-574-9
Beilstein/REAXYS Number:
128461
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
1 882,50 Kč
Ceníková cena2 510,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form solid | form liquid |
| mp 200-205 °C (dec.) (lit.) | mp 117-122 °C | mp 191-196 °C | mp - |
| functional group nitrile | functional group nitrile, nitro | functional group bromo | functional group thioether |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?