Hlavní dokumenty
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonyma:
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H18FNO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
247.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.448
density
1.153 g/mL at 25 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)