Key Documents
699977
Sigma-Aldrich
5-Bromobenzoxazole-2-thiol
97%
Synonyma:
5-Bromo-2(3H)-benzoxazolethione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4BrNOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
280-284 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1nc2cc(Br)ccc2o1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChI key
YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)