Hlavní dokumenty
699489
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-deazapurine
97%
Synonyma:
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4ClN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
188-194 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI key
BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)