Přejít k obsahu
722332
6-Amino-7-deazapurine
97%
Synonyma:
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
257-262 °C
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
InChI key
PEHVGBZKEYRQSX-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)