Hlavní dokumenty
699101
Sigma-Aldrich
1-Boc-1-methylhydrazine
97%
Synonyma:
2-Methylcarbazic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylhydrazine, N-Boc-N-methylhydrazine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436
density
0.985 g/mL at 25 °C
functional group
amine
hydrazide
SMILES string
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
InChI key
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
160.0 °F
flash_point_c
71.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)