Merck
167398
tert-Butyl carbamate
98%
Synonyma:
Boc-amide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2COOC(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
117.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-209-3
Beilstein/REAXYS Number:
1744500
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(N)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChI key
LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of tert-butyl carbamate with various aryl(Het) halides with Cs2CO3 as base in 1,4-dioxane (solvent) has been investigated.
Application
tert-Butyl carbamate was used in palladium-catalyzed synthesis of N-Boc-protected anilines. It was used in the synthesis of tetrasubstituted pyrroles, functionalized with ester or ketone groups at C-3 position.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)