Hlavní dokumenty
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenylboronic acid pinacol ester
96%
Synonyma:
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-Dimethylallylboronic acid pinacol ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H21BO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4395
bp
42-45 °C/0.6 mmHg
density
0.885 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
InChI key
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.1 °F
flash_point_c
76.7 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)