695580
1,3-Butadiene solution
20 wt. % in toluene
Synonyma:
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
concentration
20 wt. % in toluene
refractive index
n20/D 1.493
density
0.806 g/mL at 25 °C
Storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC=C
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
- In the synthesis of 1,6-hexanedial (adipic aldehyde) by bis-hydroformylation using rhodium as a catalyst.
- As a monomer for the synthesis of cis-1,4-polybutadiene by polymerization using cobalt(II) and nickel(II) complex catalysts.
- As a precursor for the selective synthesis of butene by hydrogenation reaction.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-105.0 °F
flash_point_c
-76.11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?