Hlavní dokumenty
693944
Sigma-Aldrich
4-Bromoquinoline
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
29-34 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)