Merck
124133
3-Bromoquinoline
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-237-1
Beilstein/REAXYS Number:
112939
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.664 (lit.)
bp
274-276 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
density
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
InChI key
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Bromoquinoline undergoes bromine-magnesium exchange reaction with lithium tributylmagnesate in toluene at -10°C, which is quenched by various electrophiles to yield functionalized quinolines.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)