Merck
714666
2-Bromoquinoline
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
44-48 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
InChI key
QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromoquinoline
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)