Hlavní dokumenty
690120
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-naphthol
99%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.5% (HPLC)
99%
form
powder
functional group
bromo
SMILES string
Oc1cc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H
InChI key
PQVIOPAWVAOHOA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)