Hlavní dokumenty
167045
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
97%
About This Item
Lineární vzorec:
HOC10H6CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.21
Beilstein/REAXYS Number:
1074526
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
bp
205-207 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-11(10)13/h2-7,13H,1H3
InChI key
YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate undergoes asymmetric oxidative coupling using mono-N-alkylated octahydrobinaphthyl-2,2′-diamine chiral ligands.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Enantioselective oxidative coupling of methyl 3-hydroxy-2-naphthoate using mono-< i> N</i>-alkylated octahydrobinaphthyl-2, 2'-diamine ligand.
Kim KH, et al.
Tetrahedron, 60(41), 9037-9042 (2004)