Hlavní dokumenty
689475
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
Synonyma:
Polyethylene glycol, α-Methoxy-ω-azido-PEG, O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide, mPEG Azide
About This Item
Lineární vzorec:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.22
description
5000
Quality Level
form
powder
mol wt
PEG average Mn 5,000
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
55-60 °C
Ω-end
azide
α-end
methoxy
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.