687677
Benzisothiazolinone-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyma:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-15N
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
mp
158 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
InChI key
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)