Hlavní dokumenty
687162
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenol
97%
Synonyma:
Antiarol
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3O)3C6H2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
145-149 °C
SMILES string
COc1cc(O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)