Merck
194468
3,4-Dimethoxyphenol
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-995-4
Beilstein/REAXYS Number:
1366650
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(O)cc1OC
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dimethoxyphenol was used in the synthesis of:
  • 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives, multi-target anti Alzheimer compounds
  • 3,4-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside
  • 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene
  • precursors for the synthesis of the 4H-chromenes
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)