Přejít k obsahu
I12409
α-Ionone
technical grade, 90%
Synonyma:
alpha-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-841-6
Beilstein/REAXYS Number:
3197885
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ionone
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
244.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
118 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)