Hlavní dokumenty
687073
Sigma-Aldrich
4′-(4-Chlorophenyl)-2, 2′:6′, 2″-terpyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H14ClN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
343.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
solid
mp
168-172 °C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C21H14ClN3/c22-17-9-7-15(8-10-17)16-13-20(18-5-1-3-11-23-18)25-21(14-16)19-6-2-4-12-24-19/h1-14H
InChI key
UPOMZZQMFGCHGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Terpyridine ligands (building block) for making organometallic complexes used in solar cells.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Winter, A.; van den Berg, Antje M. J.; et al.
Synthesis, 17, 2873-2878 (2006)