Přejít k obsahu
234672
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
98%, solid
Synonyma:
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H11N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-559-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
11199
Assay:
98%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,2′:6′,2′′-Terpyridine, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
InChI key
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2′:6′,2′′;-Terpyridine is a tridentate ligand that can be prepared in two steps, starting with 2-acetylpyridine. It coordinates with metal centers to form complexes. It is also utilized in the synthesis of chiral derivatives for asymmetric catalysis.
Application
Due to the presence of three near-coplanar nitrogen donor atoms, 2,2′:6′,2′′;-terpyridine may be used as a metal-binding domain to form metallo-supramolecular structures.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)