Merck
P0485
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 2 mL
Synonyma:
885301-0002
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass
working volume
2 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)