177229
4H-Pyran-4-one
≥98%
Synonyma:
γ-Pyrone
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98%
form
solid
bp
210-215 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=COC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H
InChI key
CVQUWLDCFXOXEN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c