Hlavní dokumenty
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
182-185 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)