Doporučené produkty
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403
bp
140-144 °C (lit.)
density
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N