Merck
422630
2,3-Dimethylheptane
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)C(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-5-6-7-9(4)8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
WBRFDUJXCLCKPX-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Dimethylheptane is a branched saturated aliphatic hydrocarbon. It is one of the isomer of nonane. Henry′s law constant (solubility) of 2,3-dimethylheptane has been analyzed using characteristic and counting polynomials. Its standard heat of formation, combustion and vapourization at 25°C has been calculated.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
195.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
91 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)