Key Documents
677779
Sigma-Aldrich
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H15BN2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
246.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
87-91 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
InChI key
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c