675601
1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene
≥97%
Synonyma:
R,R-Me-Ferrocelane™
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥97%
form
solid
mp
99.9-101.5 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C[Fe]C.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1[C@H]2CCCC2.C[C@@H]3CC[C@@H](C)P3[C@@H]4CCCC4
InChI
1S/2C11H21P.2CH3.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;;;/h2*9-11H,3-8H2,1-2H3;2*1H3;/t2*9-,10-;;;/m11.../s1
InChI key
TZPGMNOFYCAGIA-UIBZXYQVSA-N
Související kategorie
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.