Hlavní dokumenty
674869
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
>300 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)