P45850
Pipecolinic acid
98%, for peptide synthesis
Synonyma:
(±)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid, Homoproline, Pipecolic acid free base
About This Item
Doporučené produkty
product name
Pipecolinic acid, 98%
assay
98%
form
powder and chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white to beige
mp
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
InChI key
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.