672947
L-Asparagine-d8
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
D2NCOCD2CD(ND2)CO2D
Molekulová hmotnost:
140.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Doporučené produkty
isotopic purity
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
232 °C (dec.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD5
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-OSRDDZQHSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)