Hlavní dokumenty
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14N4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
246.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98% (HPLC)
optical activity
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)